Learn More
4-Deoxypodophyllotoxin, TRC
Artikelnummer. 30137497
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137497 1 g 1 Gramm
18092740 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30137497 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2495001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19186-35-7
Summenformel C22 H22 O7
Molekulargewicht (g/mol) 398.41
Synonym AS 2-3, Anthricin, Deoxypodophyllotoxin, Desoxypodophyllotoxin, Silicicolin, (-)-Anthricin, (-)-Deoxypodophyllotoxin, (-)-Desoxypodophyllotoxin;
IUPAC-Name (5R,5aR,8aR)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-5a,8,8a,9-tetrahydro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]Benzodioxol-6-on
SMILES COc1cc(cc(OC)c1OC)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)Cc4cc5OCOc5cc24
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Deoxypodophyllotoxin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C22H22O7/c1-24-17-6-12(7-18(25-2)21(17)26-3)19-14-8-16-15(28-10-29-16)5-11(14)4-13-9-27-22(23)20(13)19/h5-8,13,19-20H,4,9-10H2,1-3H3/t13-,19+,20-/m0/s1
Formelmasse 398.1366
Reinheit (%) >95%