Learn More
4-Desethylamino 4-Oxobrinzolamid, TRC
Artikelnummer. 30387026
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30387026 25 mg
30381055 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30387026 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44967025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 154127-41-0
Summenformel C10H14N2O6S3
Molekulargewicht (g/mol) 354.42
Synonym 3,4-Dihydro-2-(3-methoxypropyl)-4-oxo-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide
SMILES COCCCN1CC(=O)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Desethylamino 4-oxobrinzolamide
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N2O6S3/c1-18-4-2-3-12-6-8(13)7-5-9(20(11,14)15)19-10(7)21(12,16)17/h5H,2-4,6H2,1H3,(H2,11,14,15)
Formelmasse 354.0014