Learn More
4-Desfluoro-2-Fluoro Droperidol, TRC
Artikelnummer. 30008281
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
150 mg
Packungsgröße:
150 Milligramm
2.50 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008281 150 mg 150 Milligramm
30009288 25 mg 25 Milligramm
30006344 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008281 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD290865150MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1026015-45-1
Summenformel C22 H22 F N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 379.4274
Synonym 2H-Benzimidazol-2-one, 1-[1-[4-(2-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl]-1,3-dihydro-, 1-[1-[4-(2-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl]-1,3-dihydro-2H-Benzimidazol-2-one, 4-Desfluoro-2-Fluoro Droperidol
IUPAC-Name 3-[1-[4-(2-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one
SMILES Fc1ccccc1C(=O)CCCN2CCC(=CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[1-[4-(2-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Menge 150 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H22FN3O2/c23-18-7-2-1-6-17(18)21(27)10-5-13-25-14-11-16(12-15-25)26-20-9-4-3-8-19(20)24-22(26)28/h1-4,6-9,11H,5,10,12-15H2,(H,24,28)
Formelmasse 379.1696