Learn More
4-Desmethoxy-4-Chloro-Omeprazol, TRC
Artikelnummer. 30366485
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30366485 1 mg 1 Milligramm
30361273 10 mg 10 Milligramm
30365800 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30366485 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2903901MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 863029-89-4
Summenformel C16 H16 Cl N3 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 349.84
Synonym 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, Omeprazole Imp. H (EP)
IUPAC-Name 2-[(4-Chlor-3,5-Dimethylpyridin-2-yl)Methylsulfinyl]-5-Methoxy-1H-Bensimidazol
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(Cl)c3C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H16ClN3O2S/c1-9-7-18-14(10(2)15(9)17)8-23(21)16-19-12-5-4-11(22-3)6-13(12)20-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
Formelmasse 349.0652