Learn More
4-Desmethoxy-Omeprazol, TRC
Artikelnummer. 30007451
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007451 50 mg 50 Milligramm
30004779 5 mg 5 Milligramm
30007438 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007451 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29056050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110374-16-8
Summenformel C16 H17 N3 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 315.39
Synonym 2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. B (EP), Omeprazole Imp. B (EP)
IUPAC-Name 2-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)Methylsulfinyl]-5-Methoxy-1H-Bensimidazol
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)cc3C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H17N3O2S/c1-10-6-11(2)15(17-8-10)9-22(20)16-18-13-5-4-12(21-3)7-14(13)19-16/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19)
Formelmasse 315.1041