Learn More
4-Desmethoxypropoxyl-4-Chloro Rabeprazol, TRC
Artikelnummer. 30133253
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133253 25 mg 25 Milligramm
30007118 2.5 mg 2.50 Milligramm
30006603 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133253 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29060025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 168167-42-8
Summenformel C14 H12 Cl N3 O S
Molekulargewicht (g/mol) 305.78
Synonym 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Imp. F (EP)
IUPAC-Name 2-[(4-Chlor-3-Methylpyridin-2-yl)Methylsulfinyl]-1H-Benzimidazol
SMILES Cc1c(Cl)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H12ClN3OS/c1-9-10(15)6-7-16-13(9)8-20(19)14-17-11-4-2-3-5-12(11)18-14/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18)
Formelmasse 305.039