Learn More
4-Desmethoxypropoxyl-4-Methoxy Rabeprazol, TRC
Artikelnummer. 30011249
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011249 100 mg 100 Milligramm
30006076 10 mg 10 Milligramm
30005007 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011249 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD290610100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102804-77-3
Summenformel C15 H15 N3 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 301.36
Synonym 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Sodium Imp E (EP)
IUPAC-Name 2-[(4-Methoxy-3-Methylpyridin-2-yl)Methylsulfinyl]-1H-Bensimidazol
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Desmethoxypropoxyl-4-methoxy Rabeprazole
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H15N3O2S/c1-10-13(16-8-7-14(10)20-2)9-21(19)15-17-11-5-3-4-6-12(11)18-15/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,17,18)
Formelmasse 301.0885
Reinheit (%) >95%