missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Desmethoxypropoxyl-4-Methoxy S-Deoxo Rabeprazol, TRC

Artikelnummer. 30008411
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008411 25 mg 25 Milligramm
30004413 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30008411 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29061525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 102804-82-0
Summenformel C15 H15 N3 O S
Molekulargewicht (g/mol) 285.36
Synonym 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]thio]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Sodium Imp G (EP)
IUPAC-Name 2-[(4-methoxy-3-methylpyridin-2-yl)methylsulfanyl]-1H-benzimidazol
SMILES COc1ccnc(CSc2nc3ccccc3[nH]2)c1C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Desmethoxypropoxyl-4-methoxy S-Deoxo Rabeprazole
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H15N3OS/c1-10-13(16-8-7-14(10)19-2)9-20-15-17-11-5-3-4-6-12(11)18-15/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,17,18)
Formelmasse 285.0936
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.