Learn More
4-Desmethyl-3-methyl Celecoxib, TRC
Artikelnummer. 30012822
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012822 25 mg 25 Milligramm
30010808 10 mg 10 Milligramm
30008543 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30012822 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29304025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 170570-01-1
Summenformel C17 H14 F3 N3 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 381.37
Synonym 4-[5-(3-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, Celecoxib Imp. A (Pharmeuropa)
IUPAC-Name 4-[5-(3-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
SMILES Cc1cccc(c1)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[5-(3-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-3-2-4-12(9-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-5-7-14(8-6-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
Formelmasse 381.0759
Reinheit (%) >95%