Learn More
4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazin-1-carboxaldehyd, Mikromol™
Beschreibung
4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazin-1-carboxaldehyd
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazine-1-carboxaldehyde |
| CAS | 1011757-97-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazine-1-carboxaldehyde |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C18 H17 N3 O S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Piperazinecarboxaldehyde, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinecarboxaldehyde, 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazine-1-carboxaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H17N3OS/c22-13-20-9-11-21(12-10-20)18-14-5-1-3-7-16(14)23-17-8-4-2-6-15(17)19-18/h1-8,13H,9-12H2 |
| SMILES | O=CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24 |
| IUPAC-Name | 4-Benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-carbaldehyd |
| Mehr anzeigen |