Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-(Dicyanomethylen)-2-methyl-6-(p-Dimethylaminostyryl)-4H-pyran, 96+ %
Artikelnummer. 10186593 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10186593 1 g 1 Gramm
10617371 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10186593 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 407070010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 51325-91-8 | C19H17N3O | 303.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51325-91-8
Summenformel C19H17N3O
Molekulargewicht (g/mol) 303.35
MDL-Nummer MFCD00051341
InChI-Schlüssel YLYPIBBGWLKELC-RMKNXTFCSA-N
Synonym unii-9s1wxc1zgn, dcm dye, dcm1, 9s1wxc1zgn, 4-dicyanomethylene-2-methyl-6-4-dimethylaminostyryl-4h-pyran, 4-dicyanomethylene-2-methyl-6-4-dimethylamino styryl-4h-pyran, e-2-2-4-dimethylamino styryl-6-methyl-4h-pyran-4-ylidene malononitrile, 2-2-4-dimethylamino phenyl ethenyl-6-methyl-4h-pyran-4-ylidene propanedinitrile, 2-2-4-dimethylamino styryl-6-methyl-4h-pyran-4-ylidene malononitrile
PubChem CID 688222
IUPAC-Name 2-[2-[(E)-2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethenyl]-6-methylpyran-4-ylidene]propandinitril
SMILES CC1=CC(=C(C#N)C#N)C=C(O1)C=CC2=CC=C(C=C2)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 212.0°C
Farbe Rot
Flammpunkt 43°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 2841
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,toluene,chloroform
Formelmasse 303.35
Reinheit (%) 96+%
Güte Extrarein
Physikalische Form Pulver oder kristalline Nadeln