Learn More
4-(Diethylamino)Butanenitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10358370 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10358370 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10358370 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 235570010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Diethylamino)butanenitrile
Namenshinweis 97%
CAS 5336-75-4
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 89°C to 90°C (9.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H16N2
Strukturformel (CH3CH2)2NCH2CH2CH2CN
Brechungsindex 1.4350 to 1.437
MDL-Nummer MFCD00019893
Menge 1 g
Relative Dichte 0.84
Synonym 4-diethylamino butanenitrile, 4-diethylaminobutyronitrile, gamma-diethylaminobutyronitrile, butanenitrile,4-diethylamino, butanenitrile, 4-diethylamino, 4-diethylamino butyronitrile, 4-diethylamino-butyronitrile
InChI-Schlüssel NUVVGLXJJPTXRJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)CCCC#N
IUPAC-Name 4-(diethylamino)butanenitrile
Molekulargewicht (g/mol) 140.23
PubChem CID 79262
Formelmasse 140.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Diethylamino)butanenitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.