Learn More
4-(Diethylamino)salicylaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11935321 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11935321 5 g Glasflasche 5 Gramm
11391872 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11935321 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 209480050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17754-90-4 | C11H15NO2 | 193.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17754-90-4
Summenformel C11H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 193.24
InChI-Schlüssel XFVZSRRZZNLWBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-diethylamino salicylaldehyde, 4-diethylamino-2-hydroxybenzaldehyde, 4-diethylaminosalicylaldehyde, 4-n,n-diethylamino salicylaldehyde, benzaldehyde, 4-diethylamino-2-hydroxy, p-diethylamino salicylaldehyde, unii-ou5nfu4681, 2-hydroxy-4-diethylaminobenzaldehyde, 4-n,n-diethylaminosalicylic aldehyde, 4-diethylamino-2-hydroxy-benzaldehyde
PubChem CID 87293
IUPAC-Name 4-(Diethylamino)-2-Hydroxybenzaldehyd
SMILES CCN(CC)C1=CC(=C(C=C1)C=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Diethylamino)salicylaldehyde
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 60.0°C to 64.0°C
Farbe Braun bis Violett
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 14, 234
Formelmasse 193.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Diethylamino)salicylaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.