Learn More
4-Diethylaminobut-2-in-1-ol, Mikromol™
Description
4-Diethylaminobut-2-in-1-ol
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-Diethylaminobut-2-yn-1-ol |
| CAS | 10575-25-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-Diethylaminobut-2-yn-1-ol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C8 H15 N O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Diethylaminobut-2-yn-1-ol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H15NO/c1-3-9(4-2)7-5-6-8-10/h10H,3-4,7-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)CC#CCO |
| IUPAC-Name | 4-(Diethylamin)but-2-yn-1-ol |
| Show More |