Learn More
4-(Diethylcarbamoyl)benzolboronsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Diethylcarbamoyl)benzeneboronic acid |
| Schmelzpunkt | 138°C to 142°C |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 221.06 |
| Reinheit (%) | 98% |