Learn More
4-(Difluormethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404247
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11404247 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11404247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20349.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Difluoromethoxy)aniline
CAS 22236-10-8
Dichte 1.286
Siedepunkt 231°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Characteristic
Summenformel C7H7F2NO
Brechungsindex 1.5052
MDL-Nummer MFCD00085005
Menge 10 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2804462
Synonym 4-difluoromethoxy aniline, 4-difluoromethoxy-phenylamine, p-difluoromethoxyaniline, 4-amino-alpha,alpha-difluoroanisole, 4-difluoromethoxy benzenamine, benzenamine, 4-difluoromethoxy, 4-difluoromethoxy phenylamine, 4-difluormethoxy anilin, pubchem8467
InChI-Schlüssel NDEZTSHWEPQVBX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)OC(F)F
IUPAC-Name 4-(Difluormethoxy)anilin
Molekulargewicht (g/mol) 159.136
PubChem CID 737363
Formelmasse 159.14
Reinheit (%) 97%