Learn More
4-(Dimethyl-tert-butylsilyloxy)butan-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30373734
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30373734 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373734 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4682601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Dimethyl-tert-Butylsilyloxy)butan-1-ol
CAS 87184-99-4
Summenformel C10 H24 O2 Si
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H24O2Si/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-7-6-8-11/h11H,6-9H2,1-5H3
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCO
IUPAC-Name 4-[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxybutan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 204.38
Formelmasse 204.1546