Learn More
4-Dimethylamino-1-Naphthoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312117
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11312117 1 g 1 Gramm
11332117 250 mg 250 Milligramm
11322117 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11312117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07944.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 78062-03-0 | C13H13NO2 | 215.252 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78062-03-0
Summenformel C13H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.252
MDL-Nummer MFCD00051797
InChI-Schlüssel LZQKNRRVTOJUHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino-1-naphthoic acid, 4-dimethylamino naphthalene-1-carboxylic acid, 4-dimethylamino-1-naphthalenecarboxylic acid, 4-dimethylamino naphthalic acid, 4-dimethylamino-1-naphthoicacid, 4-dimethylamino-1-naphthoic acid #, 4-dimethylaminonaphthalenecarboxylic acid, 4-dimethylamino naphthalenecarboxylic acid, 4-dimethylamino-naphthalene-1-carboxylic acid
PubChem CID 522695
IUPAC-Name 4-(dimethylamino)naphthalin-1-carbonsäure
SMILES CN(C)C1=CC=C(C2=CC=CC=C21)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Dimethylamino-1-naphthoic acid
Schmelzpunkt ∽160°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 2723206
Formelmasse 215.25
Reinheit (%) 98%