Learn More
4-(Dimethylamino)benzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15492048
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492048 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15492048 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55723.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Applications
4-(Dimethylamino)phenylboronic acid is a useful reagent for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions, Rhodium (Rh)-catalyzed asymmetric addition reactions, Palladium (Pd)-catalyzed C-OH bond activation. This reagent is used in Preparation of Push-pull arylvinyldiazine chromophores, Helical ortho-phenylene oligomers with terminal push-pull substitution, Alginate-supported cation-Pd nanoparticle gels as catalysts for the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction, Organic dyes for dye-sensitized solar cells.
Solubility
Sparingly soluble in water. (∼2.5%)
Notes
Store at room temperature. Avoid strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28611-39-4
Summenformel C8H12BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.00
MDL-Nummer MFCD01074642
InChI-Schlüssel RIIPFHVHLXPMHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino phenylboronic acid, 4-dimethylamino phenyl boronic acid, 4-n,n-dimethylamino phenylboronic acid, 4-dimethylamino benzeneboronic acid, 4-dimethylaminophenylboronic acid, 4-dimethylaminophenyl boronic acid, 4-dimethylamino phenyl boranediol, 4-n,n-dimethylphenylboronic acid
PubChem CID 2734344
IUPAC-Name [4-(Dimethylamino)phenyl]boronsäure
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Dimethylamino)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 227°C
Menge 1 g
Formelmasse 165
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Solid