Learn More
4-(Dimethylamino)-phenylboronsäurepinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4813010 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
12397153 1 g 1 Gramm
12307163 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 12397153
Marke: Thermo Scientific Acros 444960010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 171364-78-6 | C14H22BNO2 | 247.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 171364-78-6
Summenformel C14H22BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 247.15
MDL-Nummer MFCD05663854
InChI-Schlüssel DGMLJJIUOFKPKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-n,n-dimethylamino phenylboronic acid, pinacol ester, dimethyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl amine, 4-dimethylamino phenylboronic acid pinacol ester, 4-n,n-dimethylamino phenylboronic acid pinacol ester, 2-4-dimethylamino phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, n,n-dimethyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl amine, n,n-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, acmc-209e2t, 4-n,n-dimethylamino phenylboronic acid,pinacol ester
PubChem CID 2758659
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 124°C to 126°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 247.14
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.