Learn More
4-(Dimethylamino)-piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058539
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11319006
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20176.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 50533-97-6 | C7H16N2 | 128.22 g/mol
4-(Dimethylamino)piperidine is having molecular features associated with polyamine modulation of N-methyl-D-aspartate receptors. It is utilized as a mechanism for reducing the effects of alcohol dependence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(dimethylamino)piperidin weist molekulare Merkmale auf, die mit der Polyamin-Modulation von N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptoren verbunden sind. Es wird als Mechanismus zur Verringerung der Auswirkungen der Alkoholabhängigkeit verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Luft, Wasser, Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50533-97-6
Summenformel C7H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 128.22
MDL-Nummer MFCD00023144
InChI-Schlüssel YFJAIURZMRJPDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino piperidine, 4-dimethylaminopiperidine, 4-n,n-dimethylamino piperidine, 4-piperidinamine, n,n-dimethyl, 4-dimethylamino-piperidine, dimethyl-piperidin-4-yl-amine, pubchem6749, acmc-1akc4, dimethylpiperidin-4-ylamine
PubChem CID 417391
IUPAC-Name N,N-Dimethylpiperidin-4-Amin
SMILES CN(C)C1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Dimethylamino)piperidine
Siedepunkt 187°C
Brechungsindex 1.476
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1190
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 97%