Learn More
4-Dimethylaminobenzhydrazid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424734
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424734 10 g 10 Gramm
11434734 50 g 50 Gramm
11444734 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424734 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13723.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 19353-92-5 | C9H13N3O | 179.223 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19353-92-5
Summenformel C9H13N3O
Molekulargewicht (g/mol) 179.223
MDL-Nummer MFCD00014761
InChI-Schlüssel HITIGLAGJBMISF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzohydrazide, 4-dimethylamino benzhydrazide, 4-dimethylaminobenzhydrazide, p-dimethylamino benzohydrazide, 4-n,n-dimethylamino benzhydrazide, dimethyl 4-???phenyl amine, 4me2nphcon2, acmc-1bqxb, maybridge1_002636, 4-dimethylaminobenzoic acid, hydrazide
PubChem CID 88019
IUPAC-Name 4-(Dimethylamino)benzohydrazid
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Dimethylaminobenzhydrazide
Schmelzpunkt 174°C to 175°C
Menge 10 g
Beilstein 2210856
Formelmasse 179.22
Reinheit (%) ≥98%