Learn More
4-Dimethylaminozimtaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406446
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11406446 5 g 5 Gramm
11416446 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406446 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24741.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.70 €
    69.65 € / 5 Gramm
    Sparen 8.05 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6203-18-5 | C11H13NO | 175.231 g/mol
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde is a reagent used in the assay of apotryptophanase and tryptophanase. It has been used in a chromogenic method for quantifying proanthocyandines in cranberry powder.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(dimethylamino)cinnamaldehyd ist ein Reagenz, das für den Assay von Apotryptophanase und Tryptophanase verwendet wird. Es wurde in einer chromogenen Methode zur Quantifizierung von Proanthocyandinen in Cranberry-Pulver verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethanol, Dioxan.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Bei -20 °C lagern. Dunkel lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Luft, Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6203-18-5
Summenformel C11H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 175.231
MDL-Nummer MFCD00007002
InChI-Schlüssel RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Synonym 4-dimethylamino cinnamaldehyde, 4-dimethylaminocinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamaldehyde, 3-4-dimethylamino phenyl acrylaldehyde, 4-dimethylcinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamic aldehyde, p-dimethylamino cinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-dimethylamino, unii-9rsi7wz9f0, dmaca reagent
PubChem CID 5284506
IUPAC-Name (E)-3-[4-(Dimethylamino)phenyl]prop-2-enal
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Dimethylaminocinnamaldehyde
Schmelzpunkt 137°C to 144°C
Menge 5 g
Beilstein 972369
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ethanol,dioxane.
Formelmasse 175.23
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Dimethylaminocinnamaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Dimethylaminocinnamaldehyde