Learn More
4-Dimethylaminopyridin, TRC
Artikelnummer. 30011203
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011203 250 g 250 Gramm
30004988 5 g 5 Gramm
30010654 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30011203 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD479025250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1122-58-3
Summenformel C7 H10 N2
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
Synonym Pyridine, 4-(dimethylamino)- (6CI,7CI,8CI), N,N-Dimethyl-4-pyridinamine, 4-(Dimethylamino)pyridine, 4-(N,N-Dimethylamino)pyridine, 4-DMAP, DMAP, DMAP (catalyst), N,N-Dimethyl-4-aminopyridine, N,N-Dimethyl-4-pyridylamine, p-Dimethylaminopyridine, γ-(Dimethylamino)pyridine
IUPAC-Name N,N-Dimethylpyridin-4-amin
SMILES CN(C)c1ccncc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Dimethylaminopyridine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
Formelmasse 122.0844
Reinheit (%) >95%