Learn More
4-(Diphenylamino)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469677
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15469677 250 mg 250 Milligramm
15459677 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15469677
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52902.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 201802-67-7 | C18H16BNO2 | 289.141 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 201802-67-7
Summenformel C18H16BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 289.141
MDL-Nummer MFCD06798117
InChI-Schlüssel TWWQCBRELPOMER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-diphenylamino phenylboronic acid, triphenylamine-4-boronic acid, 4-diphenylamino phenyl boronic acid, 4-diphenylamino benzeneboronic acid, 4-n,n-diphenylamino phenylboronic acid, boronic acid, b-4-diphenylamino phenyl, 4-n-diphenylamino phenylboronic acid, 4-diphenylamino phenylboronicacid, boronic acid, 4-diphenylamino phenyl
PubChem CID 12166934
IUPAC-Name [4-(N-Phenylanilin)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Diphenylamino)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 110°C to 115°C
Menge 250 mg
Formelmasse 289.14
Reinheit (%) 98%