Learn More
4-(Diphenylamino)benzenboronsäure-Pinacolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7034276
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15439455 1 g 1 Gramm
15449455 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15439455
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51946.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 267221-88-5 | C24H26BNO2 | 371.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 267221-88-5
Summenformel C24H26BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 371.29
MDL-Nummer MFCD13195770
InChI-Schlüssel VKSWIFGDKIEVFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diphenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-diphenylamino phenylboronic acid pinacol ester, diphenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl amine, amtb248, 4-diphenylamino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-diphenylamino benzeneboronic acid pinacol ester, n,n-diphenylaniline-4-boronic acid, pinacol ester, 2-4-diphenylaminophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-diphenylaminophenyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 11639307
IUPAC-Name N,N-Diphenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Diphenylamino)benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Beilstein 10571706
Formelmasse 371.29
Reinheit (%) 95%