Learn More
4-Diphenylaminobenzaldehyd 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10561954 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10561954 5 g Glasflasche 5 Gramm
10503325 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10561954 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 391180050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4181-05-9 | Molecular Formula: C19H15NO | Molecular Weight: 273.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4181-05-9
Summenformel C19H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 273.33
MDL-Nummer MFCD00145131
InChI-Schlüssel UESSERYYFWCTBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-diphenylamino benzaldehyde, 4-n,n-diphenylamino benzaldehyde, 4-diphenylaminobenzaldehyde, 4-diphenylamino-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-diphenylamino, 4-formyltriphenylamine, p-formyltriphenylamine, 4-n-phenylanilino benzaldehyde, p-diphenylaminobenzaldehyde, 4-n,n-diphenylamino-benzaldehyde
PubChem CID 77846
IUPAC-Name 4-(N-Phenylanilin)benzaldehyd
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Diphenylaminobenzaldehyde
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 129°C to 133°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2NC6H4C(=O)H
Menge 5 g
Formelmasse 273.33
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Diphenylaminobenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke