Learn More
4-Dodecanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367895
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11367895 5 g 5 Gramm
11377895 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11367895
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02921.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10203-32-4
Summenformel C12H26O
Molekulargewicht (g/mol) 186.34
MDL-Nummer MFCD00014413
InChI-Schlüssel ZGSIAHIBHSEKPB-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-dodecanol, 4-hydroxydodecane, acmc-1c0r3
PubChem CID 66291
IUPAC-Name dodecan-4-ol
SMILES CCCCCCCCC(O)CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Dodecanol
Schmelzpunkt 11°C to 12°C
Dichte 0.829
Siedepunkt 130°C to 132°C (19 mmHg)
Brechungsindex 1.44
Menge 5 g
Beilstein 1738597
Formelmasse 186.34
Reinheit (%) 99%