Learn More
4-Epi-Doxycyclin (>70 %), TRC
Artikelnummer. 18071920
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18071920 1 mg 1 Milligramm
18022930 10 mg 10 Milligramm
18020330 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18071920 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5859001MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6543-77-7
Summenformel C22 H24 N2 O8
Molekulargewicht (g/mol) 444.43
Synonym 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, (4R,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, 4-epimer (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, [4R-(4α,4aβ,5β,5aβ,6β,12aβ)]-, 4-Epidoxycycline, 4-Epioxytetracycline, 6-deoxy-, Doxycycline Imp. C (EP)
IUPAC-Name (4R,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-4-(Dimethylamino)-3,5,10,12,12a-Pentahydroxy-6-methyl-1,11-Dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracen-2-Carboxamid
SMILES C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@@H](N(C)C)C(=C(C(=O)N)C(=O)[C@@]3(O)C(=C2C(=O)c4c(O)cccc14)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Epi Doxycycline
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H24N2O8/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29/h4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31)/t7-,10+,14+,15+,17-,22-/m0/s1
Formelmasse 444.1533