Learn More
4'-Epi Lamivudin, TRC
Artikelnummer. 30376891
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30376891 25 mg
30370045 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30376891 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE58852525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139757-68-9
Summenformel C8 H11 N3 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 229.26
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2R,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-trans)- (9CI), 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-1-[(2R,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, trans(+)-2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, 4'-Epi Lamivudine, 4'-epi-Lamivudine, 4'-Epilamivudine, trans-Lamivudine, 4-Amino-1-[(2R,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one, (2'R-trans)-Lamivudine
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,5R)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-Oxathiolan-5-yl]Pyrimidin-2-One
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CS[C@H](CO)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trans-Lamivudine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7-/m1/s1
Formelmasse 229.0521