Learn More
4-Epi-Minocyclin (>80 %, enthält nicht identifizierte Salze), TRC
Artikelnummer. 30132589
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132589 1 mg 1 Milligramm
30008666 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132589 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5885401MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 43168-51-0
Summenformel C23 H27 N3 O7
Molekulargewicht (g/mol) 457.48
Synonym 2-Naphthacenecarboxamide, 4,7-bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-, (4R,4aS,5aR,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 4,7-bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-, [4R-(4α,4aβ,5aβ,12aβ)]-, (4R,4aS,5aR,12aS)-4,7-Bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, 4-Epiminocycline, 4-epi-Minocycline, Epiminocycline (USP), Minocycline Hydrochloride Dihydrate Imp. A (EP)
IUPAC-Name (4R,4aS,5aR,12aS)-4,7-bis(Dimethylamino)-3,10,12,12a-Tetrahydroxy-1,11-Dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracen-2-Carboxamid
SMILES CN(C)[C@@H]1[C@@H]2C[C@@H]3Cc4c(ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Epi Minocycline
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H27N3O7/c1-25(2)12-5-6-13(27)15-10(12)7-9-8-11-17(26(3)4)19(29)16(22(24)32)21(31)23(11,33)20(30)14(9)18(15)28/h5-6,9,11,17,27,29-30,33H,7-8H2,1-4H3,(H2,24,32)/t9-,11-,17+,23-/m0/s1
Formelmasse 457.1849