Learn More
4-Epianhydrochlortetracyclin-Hydrochlorid (>90 %), TRC
Artikelnummer. 30132461
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132461 5 mg 5 Milligramm
30133558 1 mg 1 Milligramm
30006575 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132461 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5780605MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 158018-53-2
Summenformel C22 H21 Cl N2 O7 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 497.33
Synonym [4R-(4alpha,4abeta,12abeta)]-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Monohydrochloride;
IUPAC-Name (4R,4aS,12aS)-7-Chlor-4-(Dimethylamino)-3,10,12,12a-Tetrahydroxy-6-methyl-1,11-Dioxo-4a,5-Dihydro-4H-Tetracen-2-Carboxamid; Hydrochlorid
SMILES Cl.CN(C)[C@@H]1[C@@H]2CC3=C(C)c4c(Cl)ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Epianhydrochlortetracycline hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H21ClN2O7.ClH/c1-7-8-6-9-16(25(2)3)18(28)15(21(24)31)20(30)22(9,32)19(29)13(8)17(27)14-11(26)5-4-10(23)12(7)14;/h4-5,9,16,26,28-29,32H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t9-,16+,22-;/m0./s1
Formelmasse 496.0804
Reinheit (%) >95%