Learn More
4-Epianhydrotetracyclin-Hydrochloridhydrat (>85 %), TRC
Artikelnummer. 30377836
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30377836 10 mg
30369624 25 mg
30377539 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30377836 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE57807010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C22H22N2O7.HCl.H2O
Molekulargewicht (g/mol) 480.9
Synonym (4R,4aS,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Hydrochloride
IUPAC-Name (4R,4aS,12aS)-4-(Dimethylamino)-3,10,11,12a-Tetrahydroxy-6-methyl-1,12-Dioxo-1,4,4a,5,12,12a-Hexahydrotetracen-2-Carboxamid-Hydrochloridhydrat
SMILES O[C@@]12[C@]([H])([C@@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C2=O)CC3=C(C4=CC=CC(O)=C4C(O)=C3C1=O)C.Cl.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Epianhydrotetracycline Hydrochloride Hydrate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H22N2O7.ClH.H2O/c1-8-9-5-4-6-12(25)13(9)17(26)14-10(8)7-11-16(24(2)3)18(27)15(21(23)30)20(29)22(11,31)19(14)28;;/h4-6,11,16,25-27,31H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H;1H2/t11-,16+,22-;;/m0../s1
Formelmasse 480.13