Learn More
4-Epichlortetracyclinhydrochlorid 100 μg/ml in Acetonitril:Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313619
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313619 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313619 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13175500WL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-epi-Chlortetracycline Hydrochloride
CAS 101342-45-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-epi-Chlortetracycline Hydrochloride
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C22 H23 Cl N2 O8 . Cl H
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 4-epi-Chlortetracycline Hydrochloride, Chlortetracycline Imp. A (EP), 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, hydrochloride (1:1), (4R,4aS,5aS,6S,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochloride, (4R,4aS,5aS,6S,12aS)- (9CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochloride, [4R-(4α,4aβ,5aβ,6α,12aβ)]-, 4-Epichlortetracycline hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C22H23ClN2O8.ClH/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t7-,8-,15+,21-,22-;/m0./s1
SMILES Cl.CN(C)[C@@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4[C@@]3(C)O
IUPAC-Name (4R,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chlor-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamid;hydrochlorid
Solvent or Matrix Acetonitril/Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 515.34
Menge 1 mL
Formelmasse 514,091 g/mol