Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-Epichlortetracyclin Hydrochlorid, ≥80 %, ‚kann als sek. Standard verwendet werden‘
Artikelnummer. 10105160 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10105160 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10731331 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10105160 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 268235000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
4-Epichlortetracyclin Hydrochlorid (CAS-Nr. 14297-93-9) ist ein breitgefächertes, bakteriostatisches Antibiotikum der Tetracyclin-Antibiotikafamilie.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• 4-Epichlortetracyclin ist das Hydrochloridsalz von 4-Epichlortetracyclin, einer Tetracyclin-Ringstruktur mit Chloridsubstitution.
•4-Epichlortetracyclin Hydrochlorid (4-Epi-Chlortetracyclin) ist ein Epimer von Chlortetracyclin.
•4-Epichlortetracyclin unterdrückt die Neutrophilenaktivität und dämpft die Immunantwort.
•Dient als Aminoacyl-tRNA-Analogon zur Unterbrechung der Polypeptidsynthese und reduziert so Bakterienwachstumsanwendungen.
•Kann für die In-vitro-Forschung zu Krebs und entzündlichen Mechanismen verwendet werden.
• Zur Verwendung als selektives Mittel und als Sekundärstandard vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101342-45-4
Summenformel C22H23ClN2O8·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 515.34
MDL-Nummer MFCD09842537
InChI-Schlüssel QYAPHLRPFNSDNH-PNEIEYGESA-N
Synonym epichlortetracycline hydrochloride
PubChem CID 92043146
IUPAC-Name (4R,4aS,5aS,6R,12aR)-7-Chlor-4-(dimethylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamid;Hydrochlorid
SMILES CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Epichlortetracycline hydrochloride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 250.0°C
Farbe Orange bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 80% min. (as is,calculated)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 67g/L. Other solubilities: 20g/L methanol
Formelmasse 515.34
Reinheit (%) ≥97.0% Total Base (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Epichlortetracycline hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.