Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-Epitetracyclin Hydrochlorid, 'als sek. Standard verwendbar'
Artikelnummer. p-125183 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10358320
Marke: Thermo Scientific Chemicals 233121000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
4-Epitetracyclin-Hydrochlorid (CAS-Nr. 23313-80-6) ist ein Abbauprodukt von Tetracyclin, das antibiotische Wirkung zeigt und eine Hemmung der Proteinbiosynthese auslösen kann.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • 4-Epitetracyclin-Hydrochlorid ist ein Metabolit, der aus dem Abbau von Tetracyclinverbindungen gebildet wird und nachweislich antibiotische Wirkung aufweist.
  • Diese Verbindung blockiert die Proteinsynthese, indem sie an die ribosomale 30S-Untereinheit bindet und die Bindung von Aminoacyl-tRNA an den mRNA-Ribosomkomplex stört.
Anwendungen
  • Diese aus Aktinomyceten gebildete halbsynthetisierte Verbindung kann die Aktivität des Tet-Repressor-Effektors in Tiermodellen verringern.
  • In-vivo-Experimente ergaben, dass 4-Epitetracyclin-Hydrochlorid eine toxische Reaktion hervorrufen kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23313-80-6
Summenformel C22H24N2O8·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 480.89
MDL-Nummer MFCD00865028
InChI-Schlüssel YCIHPQHVWDULOY-DXDJYCPMSA-N
Synonym 4-epitetracycline hydrochloride, epitetracycline hydrochloride, 4-epi-tetracycline hydrochloride, quatrimycin hydrochloride, epitetracycline hcl, unii-i7c3edl2yg, i7c3edl2yg, epitetracycline hydrochloride usp, 4r,4as,5as,6s,12as-4-dimethylamino-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride
PubChem CID 54686189
IUPAC-Name (4R,4aS,5aS,6S,12aR)-4-(Dimethylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamid;hydrochlorid
SMILES CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Epitetracycline hydrochloride
Schmelzpunkt 217,0 °C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 80% min. (as is,calculated)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Spezifische Drehung − 322.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L methanol
Formelmasse 480.89
Reinheit (%) ≥97.0% Total Base (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Epitetracycline hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.