Learn More
4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-on, TRC
Artikelnummer. 30375205
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30375205 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30375205 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE89040010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
CAS 120427-93-2
Summenformel C10 H9 N O
Menge 10 mg
Synonym 4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
InChI-Formel InChI=1S/C10H9NO/c1-2-7-4-3-5-9-8(7)6-10(12)11-9/h2-5H,1,6H2,(H,11,12)
SMILES C=Cc1cccc2NC(=O)Cc12
IUPAC-Name 4-Ethenyl-1,3-dihydroindol-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 159.18
Formelmasse 159.0684