Learn More
4-Ethoxy-2,6-Difluorbenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15414767
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15414767 250 mg 250 Milligramm
15404767 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414767 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32084.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Ethoxy-2,6-Difluorobenzylbromid wird als Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017779-51-9
Summenformel C9H9BrF2O
Molekulargewicht (g/mol) 251.071
MDL-Nummer MFCD09258697
InChI-Schlüssel FLUSMXIXICUDDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-5-ethoxy-1,3-difluorobenzene, 4-ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide, 2,6-difluoro-4-ethoxybenzyl bromide, 4-ethoxy-2,6-difluoro benzyl bromide
PubChem CID 46737616
IUPAC-Name 2-(brommethyl)-5-ethoxy-1,3-difluorbenzol
SMILES CCOC1=CC(=C(C(=C1)F)CBr)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide
Schmelzpunkt 38°C to 41°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 251.07
Reinheit (%) 97%