Learn More
4-Ethoxy-2 -Methylbenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15429277
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15429277
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52538.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 313545-31-2
Summenformel C9H13BO3
Molekulargewicht (g/mol) 180.01
MDL-Nummer MFCD04115659
InChI-Schlüssel MBEQXBKSJCOKJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxy-2-methylbenzeneboronic acid, 4-ethoxy-2-methylphenylboronicacid, 4-ethoxy-2-methylphenyl boronic acid, 5-ethoxytoluene-2-boronic acid, 4-ethoxy-2-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid,b-4-ethoxy-2-methylphenyl, acmc-1aexl, 2-methyl-4-ethoxybenzene boronic acid, contains varying amounts of anhydride
PubChem CID 16217476
IUPAC-Name (4-Ethoxy-2-methylphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OCC)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxy-2-methylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 163°C to 168°C
Menge 1 g
Formelmasse 180.01
Reinheit (%) 98%