Learn More
4-Ethoxy-3-Nitropyridinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11313676
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11313676 25 g 25 Gramm
11303676 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313676 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14743.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Ethoxy-3-Nitropyridinhydrochlorid dient als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese. Es wird auch bei der Gewinnung von 3,4-Diaminopyridin verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94602-04-7
Summenformel C7H9ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 204.61
MDL-Nummer MFCD01075663
InChI-Schlüssel HNMWMLXQJBWURC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxy-3-nitropyridine hydrochloride, 3-nitro-4-ethoxypyridine hydrochloride, 4-ethoxy-3-nitro-pyridine hydrochloride, 4-ethoxy-3-nitropyridine hydrogen chloride, pyridine, 4-ethoxy-3-nitro-, monohydrochloride, 4-ethoxy-3-nitropyridinehydrochloride, pubchem6674, labotest-bb lt00454779, 4-ethoxy-3-nitropyridine hcl, ksc496g1h
PubChem CID 12407497
IUPAC-Name 4-Ethoxy-3-nitropyridin; Hydrochlorid
SMILES CCOC1=C(C=NC=C1)[N+](=O)[O-].Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxy-3-nitropyridine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼270°C
Menge 25 g
Beilstein 3712456
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 204.61
Reinheit (%) 97%