Learn More
4'-Ethoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488863
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488863 100 g 100 Gramm
11468863 5 g 5 Gramm
11478863 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488863 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11031.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1676-63-7 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
4'-Ethoxyacetophenone is used to produce 4-(4-ethoxy-phenyl)-thiazol-2-ylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′-Ethoxyacetophenon wird zur Herstellung von 4-(4-Ethoxy-phenyl)-Thiazol-2-ylamin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Wasser (791.1 mg/l).
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1676-63-7
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.20
MDL-Nummer MFCD00009095
InChI-Schlüssel YJFNFQHMQJCPRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethanone, p-ethoxyacetophenone, 4-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-ethoxyphenyl, 4'-ethoxy acetophenone, acetophenone, p-ethoxy, acetophenone, 4'-ethoxy, 4-ethoxyphenylethanone
PubChem CID 72872
IUPAC-Name 1-(4-Ethoxyphenyl)ethanon
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Ethoxyacetophenone
Schmelzpunkt 35°C to 38°C
Siedepunkt 145°C to 146°C (13 mmHg)
Flammpunkt 134°C (273°F)
Menge 100 g
Beilstein 636783
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,water(791.1mg/L).
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 98%