Learn More
4'-Ethoxyacetophenon, 99%
Artikelnummer. 11944881 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11944881 500 g 500 Gramm
10058931 5 g 5 Gramm
10444615 25 g -
10187130 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11944881 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 409595000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1676-63-7 | C10H12O2 | 164,20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1676-63-7
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.20
MDL-Nummer MFCD00009095
InChI-Schlüssel YJFNFQHMQJCPRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethanone, p-ethoxyacetophenone, 4-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-ethoxyphenyl, 4'-ethoxy acetophenone, acetophenone, p-ethoxy, acetophenone, 4'-ethoxy, 4-ethoxyphenylethanone
PubChem CID 72872
IUPAC-Name 1-(4-Ethoxyphenyl)ethanon
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Ethoxyacetophenone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 35.0°C to 38.0°C
Siedepunkt 268.0°C to 269.0°C (758.0 mmHg)
Flammpunkt 134°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Menge 500 g
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Ethoxyacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke