Learn More
4-Ethoxyacetophenon, Mikromol™
Beschreibung
4-Ethoxyacetophenon
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Ethoxyacetophenone |
| CAS | 1676-63-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-Ethoxyacetophenone |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C10 H12 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Ethoxyacetophenone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-3-12-10-6-4-9(5-7-10)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOc1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC-Name | 1-(4-Ethoxyphenyl)ethanon |
| Mehr anzeigen |