Learn More
4'-Ethoxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30374053
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30374053 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374053 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE890595100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxyacetophenone
CAS 1676-63-7
Summenformel C10 H12 O2
Menge 100 g
Synonym Ethanone, 1-(4-ethoxyphenyl)-, Acetophenone, 4'-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Ethoxyphenyl)ethanone, 1-(4-Ethoxyphenyl)ethan-1-one, 40959-1A, 4'-Ethoxyacetophenone, NSC 403850, NSC 406258, p-Ethoxyacetophenone, 4-Ethoxyacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O2/c1-3-12-10-6-4-9(5-7-10)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3
SMILES CCOc1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC-Name 1-(4-Ethoxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
Formelmasse 164.0837