Learn More
4-Ethoxybenhydrazid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438839
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15438839 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15438839 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05433.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 58586-81-5 | C9H12N2O2 | 180.207 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxybenzhydrazide
CAS 58586-81-5
Schmelzpunkt 124°C to 127°C
Summenformel C9H12N2O2
MDL-Nummer MFCD00017074
Menge 5 g
Beilstein 2642900
Synonym 4-ethoxybenzhydrazide, p-ethoxy benzhydrazide, 4-ethoxybenzenecarbohydrazide, acmc-20amjf, 4etophcon2, #, 4-ethoxybenzoic acid, hydrazide, benzoic acid,4-ethoxy-, hydrazide
InChI-Schlüssel STTILZBQLOSDNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
IUPAC-Name 4-Ethoxybenzohydrazid
Molekulargewicht (g/mol) 180.207
PubChem CID 143561
Formelmasse 180.21
Reinheit (%) ≥98%