Learn More
4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinkiodid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485365
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15485365 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15485365 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58484.AD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinkiodid wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Von der Luft fernhalten. Inco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc iodide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 131379-16-3
Dichte 1.023
Summenformel C9H9IO2Zn
MDL-Nummer MFCD00671982
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive; May form a precipitate
Synonym 4-ethoxycarbonylphenylzinc iodide, 4-ethoxycarbonyl phenylzinc iodide, 4-ethoxycarbonyl phenyl iodo zinc, 4-ethoxycarbonyl phenyl zinc ii iodide, 4-ethoxycarbonyl phenylzinc iodide solution, 4-ethoxycarbonylphenylzinc iodide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-ethoxycarbonylphenylzinc iodide, 0.5m in tetrahydrofuran, 4-ethoxycarbonyl phenylzinc iodide solution, 0.5 m in thf, 4-ethoxycarbonyl phenylzinc iodide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel DVAYVJGYZRYJEV-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn+]I.CCOC(=O)C1=CC=[C-]C=C1
IUPAC-Name 4-(Ethoxycarbonyl)benzol-1-id; Iodzincylium
Molekulargewicht (g/mol) 341.45
PubChem CID 5107659
Formelmasse 341.45