Learn More
4-(Ethoxycarbonyl)butylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415345
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15415345 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15415345 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58248.AD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C aufbewahren. Inkompatibel mit Oxidationsmitteln, Säurechloriden und Säuren. Unter trockenem Inertgas lagern. Luftempfindlich. Von der Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 265330-98-1
Dichte 0.978
Summenformel C7H13BrO2Zn
Strukturformel CH3CH2O2C(CH2)4ZnBr
MDL-Nummer MFCD00671978
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym 5-ethoxy-5-oxopentylzinc bromide solution, 5-ethoxy-5-oxopentylzinc bromide, bromozinc 1+ ,ethyl pentanoate, ethyl 5-bromozincio pentanoate, 5-ethoxy-5-oxopentylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 5-ethoxy-5-oxopentylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 4-ethoxycarbonyl butylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel JJSSUZYKRQXNFR-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCOC(=O)CCC[CH2-].[Zn+]Br
IUPAC-Name Bromzink(1+);Ethyl;Pentanoat
Molekulargewicht (g/mol) 274.463
PubChem CID 3260042
Formelmasse 274.46