Learn More
4-Ethoxycinnaminsäure, überwiegend trans, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392456
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392456 5 g 5 Gramm
11302466 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392456 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06324.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2373-79-7 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2373-79-7
Summenformel C11H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 192.214
MDL-Nummer MFCD00016848
InChI-Schlüssel DZLOUWYGNATKKZ-VMPITWQZSA-N
Synonym 4-ethoxycinnamic acid, 3-4-ethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-4-ethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-4-ethoxyphenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-ethoxyphenyl acrylic acid, e-3-4-ethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 4-ethoxyphenylacrylic acid, p-ethoxycinnamic acid, ethoxyphenylacrylicacid, pubchem8239
PubChem CID 704218
IUPAC-Name (E)-3-(4-Ethoxyphenyl)prop-2-ensäure
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxycinnamic acid
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt 195°C to 199°C
Menge 5 g
Beilstein 3198068
Formelmasse 192.22
Reinheit (%) ≥98%