Learn More
4-Ethoxymethylen-2-Phenyloxazolin-5-one, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419432
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11419432 1 g 1 Gramm
11429432 5 g 5 Gramm
11439432 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419432 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10155.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15646-46-5 | C12H11NO3 | 217.224 g/mol
4-Ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one acts as sensitizing agent. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Ethoxymethylen-2-phenyloxazolin-5-on wirkt als Sensibilisierer. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (50 mg/ml) und Wasser (teilweise).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15646-46-5
Summenformel C12H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 217.224
MDL-Nummer MFCD00003204
InChI-Schlüssel SJHPCNCNNSSLPL-NTMALXAHSA-N
Synonym oxazolone, oxazolone sensitizing agent, 5 4h-oxazolone, 4-ethoxymethylene-2-phenyl, unii-78il0j7n72, 4-ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one, 4-ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one, 4-ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazoline-5-one, 4z-4-ethoxymethylidene-2-phenyl-1,3-oxazol-5-one, 2-oxazolin-5-one, 4-ethoxymethylene-2-phenyl, 4-ethoxymethylene-2-phenyloxazolone
PubChem CID 1712094
IUPAC-Name (4Z)-4-(Ethoxymethyliden)-2-phenyl-1,3-oxazol-5-on
SMILES CCOC=C1C(=O)OC(=N1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one
Schmelzpunkt 93°C to 97°C
Menge 1 g
Beilstein 163055
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol (50mg/ml),and water (partly).
Formelmasse 217.22
Reinheit (%) ≥98%