Learn More
4-Ethoxyphenol, TRC
Artikelnummer. 30383663
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30383663 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30383663 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9375332.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroquinone Monoethylether
CAS 622-62-8
Summenformel C8 H10 O2
Menge 2.5 g
Synonym Phenol, p-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Ethoxyphenol, Ethyl 4-Hydroxyphenyl ether, Hydroquinone ethyl ether, Hydroquinone monoethyl ether, NSC 9885, p-Ethoxyphenol, p-Hydroxyphenetole, Hydroquinone Monoethylether
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O2/c1-2-10-8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6,9H,2H2,1H3
SMILES CCOc1ccc(O)cc1
IUPAC-Name 4-Ethoxyphenol
Molekulargewicht (g/mol) 138.16
Formelmasse 138.0681